3-(Dimethylamino)-1-(pyridin-3-yl)propan-1-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33015-1G
APOSOR33015-1GEA
1570
EUR
APOSOR33015-1G
3-(Dimethylamino)-1-(pyridin-3-yl)propan-1-ol, tech
3-(Dimethylamino)-1-(pyridin-3-yl)propan-1-ol
Formel:
C₁₀H₁₆N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02187195 CAS-Nummer: 478063-88-6 |