(2E)-1-(Pyridin-2-yl)-3-(1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-yl)prop-2-en-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33016-1G
APOSOR33016-1GEA
1570
EUR
APOSOR33016-1G
(2E)-1-(Pyridin-2-yl)-3-(1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-yl)prop-2-en-1-one, tech
(2E)-1-(Pyridin-2-yl)-3-(1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-yl)prop-2-en-1-one
Formel:
C₁₇H₁₆N₂O Molecular Weight: 264,322 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02187205 CAS-Nummer: 1823194-78-0 |