2-Chloro-N'-(6-chloropyridin-2-yl)acetohydrazide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33017-1G
APOSOR33017-1GEA 1570 EUR
APOSOR33017-1G
2-Chloro-N'-(6-chloropyridin-2-yl)acetohydrazide, tech
2-Chloro-N'-(6-chloropyridin-2-yl)acetohydrazide
Formel: C₇H₇Cl₂N₃O
Molecular Weight: 220,056 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02187208
CAS-Nummer: 66999-54-0