5-(Methoxymethyl)-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33018-1G
APOSOR33018-1GEA
1570
EUR
APOSOR33018-1G
5-(Methoxymethyl)-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol, tech
5-(Methoxymethyl)-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
Formel:
C₉H₁₁N₃O₂ Molecular Weight: 193,203 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02661789 CAS-Nummer: 439111-05-4 |