N'-[(1E)-(Dimethylamino)methylidene]-1H,2H-naphtho[2,1-b]furan-2-carbohydrazide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33022-1G
APOSOR33022-1GEA
1570
EUR
APOSOR33022-1G
N'-[(1E)-(Dimethylamino)methylidene]-1H,2H-naphtho[2,1-b]furan-2-carbohydrazide, tech
N'-[(1E)-(Dimethylamino)methylidene]-1H,2H-naphtho[2,1-b]furan-2-carbohydrazide
Formel:
C₁₆H₁₇N₃O₂ Molecular Weight: 283,325 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02187225 CAS-Nummer: 478064-24-3 |