5-[(Dimethylamino)methyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33023-1G
APOSOR33023-1GEA
1570
EUR
APOSOR33023-1G
5-[(Dimethylamino)methyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione, tech
5-[(Dimethylamino)methyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
Formel:
C₉H₁₅NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02570817 CAS-Nummer: 227201-29-8 |