Ethyl 2-(3-aminophenyl)indolizine-1-carboxylate, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33024-1G
APOSOR33024-1GEA
1570
EUR
APOSOR33024-1G
Ethyl 2-(3-aminophenyl)indolizine-1-carboxylate, tech
Ethyl 2-(3-aminophenyl)indolizine-1-carboxylate
Formel:
C₁₇H₁₆N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02187336 CAS-Nummer: 478064-54-9 |