2-Ethoxy-6-(furan-2-yl)pyridine-3-carbonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33025-1G
APOSOR33025-1GEA
1570
EUR
APOSOR33025-1G
2-Ethoxy-6-(furan-2-yl)pyridine-3-carbonitrile, tech
2-Ethoxy-6-(furan-2-yl)pyridine-3-carbonitrile
Formel:
C₁₂H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 214,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02570837 CAS-Nummer: 190579-90-9 |