1-[6-(4-Methoxyphenoxy)-2-methylpyridin-3-yl]ethan-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33026-1G
APOSOR33026-1GEA
1570
EUR
APOSOR33026-1G
1-[6-(4-Methoxyphenoxy)-2-methylpyridin-3-yl]ethan-1-one, tech
1-[6-(4-Methoxyphenoxy)-2-methylpyridin-3-yl]ethan-1-one
Formel:
C₁₅H₁₅NO₃ Molecular Weight: 257,284 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02570895 CAS-Nummer: 478064-80-1 |