4,6-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1-benzothiopyran-4-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33028-1G
APOSOR33028-1GEA 1570 EUR
APOSOR33028-1G
4,6-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1-benzothiopyran-4-ol, tech
4,6-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1-benzothiopyran-4-ol
Formel: C₁₁H₁₄OS
Molecular Weight: 194,293 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02571589
CAS-Nummer: 478065-01-9