(2E)-1-[4-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenyl]-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33030-1G
APOSOR33030-1GEA
1570
EUR
APOSOR33030-1G
(2E)-1-[4-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenyl]-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one, tech
(2E)-1-[4-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenyl]-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Formel:
C₁₇H₂₀N₂O Molecular Weight: 268,353 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03012839 CAS-Nummer: 692287-23-3 |