Ethyl-1-(6-quinoxalinyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33032-1G
APOSOR33032-1GEA
671
EUR
APOSOR33032-1G
Ethyl-1-(6-quinoxalinyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-1-(6-quinoxalinyl)-4-piperidinecarboxylate
Formel:
C₁₆H₁₉N₃O₂ Molecular Weight: 285,35 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03425801 CAS-Nummer: 453557-64-7 |