6-(2,3-Dihydro-1H-inden-5-yl)-2,3,4,5-tetrahydropyridazin-3-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33036-1G
APOSOR33036-1GEA 1570 EUR
APOSOR33036-1G
6-(2,3-Dihydro-1H-inden-5-yl)-2,3,4,5-tetrahydropyridazin-3-one, tech
6-(2,3-Dihydro-1H-inden-5-yl)-2,3,4,5-tetrahydropyridazin-3-one
Formel: C₁₃H₁₄N₂O
Molecular Weight: 214,263 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03787574
CAS-Nummer: 866050-09-1