5-(2,3-Dihydro-1H-inden-5-yl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33037-1G
APOSOR33037-1GEA
1570
EUR
APOSOR33037-1G
5-(2,3-Dihydro-1H-inden-5-yl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile, tech
5-(2,3-Dihydro-1H-inden-5-yl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Formel:
C₁₆H₁₂N₄ Molecular Weight: 260,293 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04125854 CAS-Nummer: 866050-30-8 |