2-Ethoxy-5-methylbenzeneboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Ethoxy-5-methylbenzeneboronic acid, 2-Ethoxy-5-methylphenylboronic acid
OR3304-1G
APOSOR3304-1GEA
21.9
EUR
APOSOR3304-1G
2-Ethoxy-5-methylbenzeneboronic acid 95%
2-Ethoxy-5-methylbenzeneboronic acid
Formel:
C₉H₁₃BO₃ Molecular Weight: 180,01 g/mol Schmelzpunkt: 98…101 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00196832 CAS-Nummer: 123291-97-4 |