5,5-Dimethyl-2-{[(pyridin-3-yl)amino]methylidene}cyclohexane-1,3-dione, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33040-1G
APOSOR33040-1GEA 1570 EUR
APOSOR33040-1G
5,5-Dimethyl-2-{[(pyridin-3-yl)amino]methylidene}cyclohexane-1,3-dione, tech
5,5-Dimethyl-2-{[(pyridin-3-yl)amino]methylidene}cyclohexane-1,3-dione
Formel: C₁₄H₁₆N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01310105
CAS-Nummer: 419542-34-0