Methyl 2-(4-methoxyphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33042-1G
APOSOR33042-1GEA
1570
EUR
APOSOR33042-1G
Methyl 2-(4-methoxyphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate, tech
Methyl 2-(4-methoxyphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Formel:
C₁₆H₁₄N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04125892 CAS-Nummer: 866050-80-8 |