1-(Morpholin-4-yl)-3-phenoxypropan-2-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33045-1G
APOSOR33045-1GEA 874 EUR
APOSOR33045-1G
1-(Morpholin-4-yl)-3-phenoxypropan-2-ol 95%
1-(Morpholin-4-yl)-3-phenoxypropan-2-ol
Formel: C₁₃H₁₉NO₃
Molecular Weight: 237,295 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00450856
CAS-Nummer: 5296-26-4