5-Cyclopropanecarbonyl-2-cyclopropylpyridine, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33046-1G
APOSOR33046-1GEA 1570 EUR
APOSOR33046-1G
5-Cyclopropanecarbonyl-2-cyclopropylpyridine, tech
5-Cyclopropanecarbonyl-2-cyclopropylpyridine
Formel: C₁₂H₁₃NO
Molecular Weight: 187,238 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05256200
CAS-Nummer: 56260-49-2