4-Ethoxy-2-methylbenzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Ethoxy-2-methylphenylboronic acid, 4-Ethoxy-2-methylbenzeneboronic acid, B-(4-Ethoxy-2-methylphenyl)boronic acid
OR3305-250MG
APOSOR3305-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR3305-250MG
4-Ethoxy-2-methylbenzeneboronic acid 98%
4-Ethoxy-2-methylbenzeneboronic acid
Formel: C₉H₁₃BO₃
Molecular Weight: 180,01 g/mol
Schmelzpunkt: 162…164 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115659
CAS-Nummer: 313545-31-2