2-Cyclopropyl-5-methoxy-1-benzofuran-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33053-1G
APOSOR33053-1GEA 874 EUR
APOSOR33053-1G
2-Cyclopropyl-5-methoxy-1-benzofuran-3-carbaldehyde 95%
2-Cyclopropyl-5-methoxy-1-benzofuran-3-carbaldehyde
Formel: C₁₃H₁₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11553025
CAS-Nummer: 1092352-26-5