4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)benzenecarbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33056-1G
OR33056-5G
APOSOR33056-1GEA
0
EUR
APOSOR33056-1G
APOSOR33056-5G
4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)benzenecarbaldehyde 95%
4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)benzenecarbaldehyde
Formel:
C₁₄H₁₀O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07782410 CAS-Nummer: 342889-39-8 |