(5E)-4-(4-Chlorophenyl)-5-[(dimethylamino)methylidene]-2-oxo-2,5-dihydrofuran-3-carbonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33062-1G
APOSOR33062-1GEA
1570
EUR
APOSOR33062-1G
(5E)-4-(4-Chlorophenyl)-5-[(dimethylamino)methylidene]-2-oxo-2,5-dihydrofuran-3-carbonitrile, tech
(5E)-4-(4-Chlorophenyl)-5-[(dimethylamino)methylidene]-2-oxo-2,5-dihydrofuran-3-carbonitrile
Formel:
C₁₄H₁₁ClN₂O₂ Molecular Weight: 274,702 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02571828 CAS-Nummer: 50691-20-8 |