3-(2-Phenylhydrazin-1-ylidene)pentane-2,4-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33064-1G
APOSOR33064-1GEA
427
EUR
APOSOR33064-1G
3-(2-Phenylhydrazin-1-ylidene)pentane-2,4-dione 95%
3-(2-Phenylhydrazin-1-ylidene)pentane-2,4-dione
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O₂ Molecular Weight: 204,225 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00459047 CAS-Nummer: 6134-57-2 |