(3Z)-3-{[(2-Hydroxyphenyl)amino]methylidene}-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33069-1G
APOSOR33069-1GEA
1570
EUR
APOSOR33069-1G
(3Z)-3-{[(2-Hydroxyphenyl)amino]methylidene}-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, tech
(3Z)-3-{[(2-Hydroxyphenyl)amino]methylidene}-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one
Formel:
C₁₅H₁₁NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00139664 CAS-Nummer: 339008-47-8 |