5-Amino-1-[(3,4-dichlorophenyl)methyl]-1,2-dihydropyridin-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33074-1G
APOSOR33074-1GEA
1330
EUR
APOSOR33074-1G
5-Amino-1-[(3,4-dichlorophenyl)methyl]-1,2-dihydropyridin-2-one 95%
5-Amino-1-[(3,4-dichlorophenyl)methyl]-1,2-dihydropyridin-2-one
Formel:
C₁₂H₁₀Cl₂N₂O Molecular Weight: 269,127 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00139933 CAS-Nummer: 339009-11-9 |