(2Z)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxyprop-2-enenitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33075-1G
APOSOR33075-1GEA
1570
EUR
APOSOR33075-1G
(2Z)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxyprop-2-enenitrile, tech
(2Z)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxyprop-2-enenitrile
Formel:
C₉H₅Cl₂NO Molecular Weight: 214,048 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00141627 CAS-Nummer: 115716-98-8 |