2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33076-1G
APOSOR33076-1GEA
671
EUR
APOSOR33076-1G
2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile 95%
2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
Formel:
C₈H₆N₄ Molecular Weight: 158,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173619 CAS-Nummer: 339010-67-2 |