8-Methyl-N-phenyl-1-oxa-4,8-diazaspiro[4.5]decane-4-carboxamide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33080-1G
APOSOR33080-1GEA
1570
EUR
APOSOR33080-1G
8-Methyl-N-phenyl-1-oxa-4,8-diazaspiro[4.5]decane-4-carboxamide, tech
8-Methyl-N-phenyl-1-oxa-4,8-diazaspiro[4.5]decane-4-carboxamide
Formel:
C₁₅H₂₁N₃O₂ Molecular Weight: 275,346 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00172862 CAS-Nummer: 339011-64-2 |