(2Z)-3-(4-Chlorophenyl)-2-[(1E)-(methoxyimino)methyl]prop-2-enenitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33081-1G
APOSOR33081-1GEA
1570
EUR
APOSOR33081-1G
(2Z)-3-(4-Chlorophenyl)-2-[(1E)-(methoxyimino)methyl]prop-2-enenitrile, tech
(2Z)-3-(4-Chlorophenyl)-2-[(1E)-(methoxyimino)methyl]prop-2-enenitrile
Formel:
C₁₁H₉ClN₂O Molecular Weight: 220,655 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00663738 CAS-Nummer: 339011-91-5 |