3-[4-(2-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]-3-iminopropanenitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33085-1G
APOSOR33085-1GEA
1570
EUR
APOSOR33085-1G
3-[4-(2-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]-3-iminopropanenitrile, tech
3-[4-(2-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]-3-iminopropanenitrile
Formel:
C₁₃H₁₅ClN₄ Molecular Weight: 262,738 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00664799 CAS-Nummer: 344276-15-9 |