(3Z)-3-{[Hydroxy(methyl)amino]methylidene}-2,3-dihydro-1H-indol-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33088-1G
APOSOR33088-1GEA
1570
EUR
APOSOR33088-1G
(3Z)-3-{[Hydroxy(methyl)amino]methylidene}-2,3-dihydro-1H-indol-2-one, tech
(3Z)-3-{[Hydroxy(methyl)amino]methylidene}-2,3-dihydro-1H-indol-2-one
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 190,199 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00232406 CAS-Nummer: 1164473-20-4 |