1-[2,3-Dichloro-4-(ethylsulphonyl)phenyl]-1-ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33091-1G
APOSOR33091-1GEA
671
EUR
APOSOR33091-1G
1-[2,3-Dichloro-4-(ethylsulphonyl)phenyl]-1-ethanone 95%
1-[2,3-Dichloro-4-(ethylsulphonyl)phenyl]-1-ethanone
Formel:
C₁₀H₁₀Cl₂O₃S Molecular Weight: 281,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01935964 CAS-Nummer: 338982-46-0 |