2-(Methylsulphanyl)-5-phenylpyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33092-1G
APOSOR33092-1GEA 387 EUR
APOSOR33092-1G
2-(Methylsulphanyl)-5-phenylpyrimidine 95%
2-(Methylsulphanyl)-5-phenylpyrimidine
Formel: C₁₁H₁₀N₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00204407
CAS-Nummer: 31408-20-5