6-Methyl-3-phenyl-1,2,4-triazin-5-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33094-1G
APOSOR33094-1GEA
1570
EUR
APOSOR33094-1G
6-Methyl-3-phenyl-1,2,4-triazin-5-ol, tech
6-Methyl-3-phenyl-1,2,4-triazin-5-ol
Formel:
C₁₀H₉N₃O Molecular Weight: 187,198 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01315359 CAS-Nummer: 33449-34-2 |