(2Z)-2-[(4-Chlorophenyl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33097-1G
APOSOR33097-1GEA 1570 EUR
APOSOR33097-1G
(2Z)-2-[(4-Chlorophenyl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one, tech
(2Z)-2-[(4-Chlorophenyl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one
Formel: C₁₄H₁₄ClNO
Molecular Weight: 247,72 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00664597
CAS-Nummer: 54529-43-0