(2E)-2-[(Furan-2-yl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33105-1G
APOSOR33105-1GEA
1570
EUR
APOSOR33105-1G
(2E)-2-[(Furan-2-yl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one, tech
(2E)-2-[(Furan-2-yl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one
Formel:
C₁₂H₁₃NO₂ Molecular Weight: 203,237 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00219029 CAS-Nummer: 82955-18-8 |