3-Phenyl-1-(phenylamino)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33111-1G
APOSOR33111-1GEA
1570
EUR
APOSOR33111-1G
3-Phenyl-1-(phenylamino)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione, tech
3-Phenyl-1-(phenylamino)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione
Formel:
C₁₆H₁₂N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00974736 CAS-Nummer: 49811-67-8 |