3-(4-Methoxyphenyl)furan-2,5-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33113-1G
APOSOR33113-1GEA
874
EUR
APOSOR33113-1G
3-(4-Methoxyphenyl)furan-2,5-dione 95%
3-(4-Methoxyphenyl)furan-2,5-dione
Formel:
C₁₁H₈O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00974742 CAS-Nummer: 4665-00-3 |