3-(4-Methoxyphenyl)-1-(phenylamino)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33114-1G
APOSOR33114-1GEA
1570
EUR
APOSOR33114-1G
3-(4-Methoxyphenyl)-1-(phenylamino)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione, tech
3-(4-Methoxyphenyl)-1-(phenylamino)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione
Formel:
C₁₇H₁₄N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00974747 CAS-Nummer: 49811-72-5 |