3-(4-Chlorophenyl)-6-methyl-1,2,4-triazin-5-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33115-1G
APOSOR33115-1GEA
1570
EUR
APOSOR33115-1G
3-(4-Chlorophenyl)-6-methyl-1,2,4-triazin-5-ol, tech
3-(4-Chlorophenyl)-6-methyl-1,2,4-triazin-5-ol
Formel:
C₁₀H₈ClN₃O Molecular Weight: 221,643 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05668805 CAS-Nummer: 126542-93-6 |