3-(3-Chlorophenyl)-6-methyl-1,2,4-triazin-5-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33116-1G
APOSOR33116-1GEA
671
EUR
APOSOR33116-1G
3-(3-Chlorophenyl)-6-methyl-1,2,4-triazin-5-ol 95%
3-(3-Chlorophenyl)-6-methyl-1,2,4-triazin-5-ol
Formel:
C₁₀H₈ClN₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04117818 CAS-Nummer: 886360-72-1 |