(E)-N-Benzyl-2-phenylethene-1-sulphonamide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33129-1G
APOSOR33129-1GEA
1570
EUR
APOSOR33129-1G
(E)-N-Benzyl-2-phenylethene-1-sulphonamide, tech
(E)-N-Benzyl-2-phenylethene-1-sulphonamide
Formel:
C₁₅H₁₅NO₂S Molecular Weight: 273,35 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00222948 CAS-Nummer: 13719-49-8 |