Ethyl 2-(4-methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinolin-1-yl)acetate, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33132-1G
APOSOR33132-1GEA
1570
EUR
APOSOR33132-1G
Ethyl 2-(4-methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinolin-1-yl)acetate, tech
Ethyl 2-(4-methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinolin-1-yl)acetate
Formel:
C₁₄H₁₅NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01444199 CAS-Nummer: 103368-18-9 |