(1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl 4-chlorobenzoate, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33134-1G
APOSOR33134-1GEA
1570
EUR
APOSOR33134-1G
(1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl 4-chlorobenzoate, tech
(1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl 4-chlorobenzoate
Formel:
C₁₂H₁₁ClN₂O₂ Molecular Weight: 250,681 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04125963 CAS-Nummer: 866131-15-9 |