(2E)-3-Amino-3-(4-chlorophenyl)prop-2-enenitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33136-1G
APOSOR33136-1GEA
874
EUR
APOSOR33136-1G
(2E)-3-Amino-3-(4-chlorophenyl)prop-2-enenitrile 95%
(2E)-3-Amino-3-(4-chlorophenyl)prop-2-enenitrile
Formel:
C₉H₇ClN₂ Molecular Weight: 178,618 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01871636 CAS-Nummer: 107840-43-7 |