3-Amino-3-(4-bromophenyl)acrylonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33137-1G
OR33137-25G
OR33137-5G
APOSOR33137-1GEA
180
EUR
APOSOR33137-1G
APOSOR33137-25G
APOSOR33137-5G
3-Amino-3-(4-bromophenyl)acrylonitrile 95%
3-Amino-3-(4-bromophenyl)acrylonitrile
Formel:
C₉H₇BrN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01871637 CAS-Nummer: 748807-82-1 |