N-(2,3-Dimethylphenyl)acetamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,3-Dimethylacetanilide
OR33138-1G
APOSOR33138-1GEA
427
EUR
APOSOR33138-1G
N-(2,3-Dimethylphenyl)acetamide 95%
N-(2,3-Dimethylphenyl)acetamide
Formel:
C₁₀H₁₃NO Molecular Weight: 163,216 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00130064 CAS-Nummer: 134-98-5 |