2-Chlor-5-hydroxyphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Chloro-5-hydroxyphenyl)boronic acid
OR3314-100MG
APOSOR3314-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR3314-100MG
2-Chlor-5-hydroxyphenylboronsäure 98%
2-Chlor-5-hydroxyphenylboronsäure
Formel:
C₆H₆BClO₃ Molecular Weight: 172.3700 g/mol Schmelzpunkt: 263…265 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08689478 CAS-Nummer: 913835-71-9 |