N-(2,5-Dimethylphenyl)acetamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33140-1G
APOSOR33140-1GEA
440
EUR
APOSOR33140-1G
N-(2,5-Dimethylphenyl)acetamide 95%
N-(2,5-Dimethylphenyl)acetamide
Formel:
C₁₀H₁₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00220610 CAS-Nummer: 2050-44-4 |